CAS RN 229019-44-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6alfa-Meil Prednisolona 17-Deshidroxi-17beta-Ácido Carboxílico, TRC
CAS: 229019-44-7 Fórmula molecular: C21 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 344.44 Sinónimo: Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β)- (9CI),(6α,11β)-11-Hydroxy-6-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid,Methylprednisolone Impurity E Nombre IUPAC: (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H](C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14