Learn More
6alfa-Meil Prednisolona 17-Deshidroxi-17beta-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30010391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010391 10 mg 10 miligramos
30006124 100 mg 100 miligramos
30004354 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32748510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229019-44-7
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β)- (9CI), (6α,11β)-11-Hydroxy-6-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Methylprednisolone Impurity E
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H](C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-11-8-13-14-4-5-15(19(24)25)21(14,3)10-17(23)18(13)20(2)7-6-12(22)9-16(11)20/h6-7,9,11,13-15,17-18,23H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,15+,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Porcentaje de pureza >95%