accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHOOOHOOHOHOHO

CAS RN 22888-70-6

IUPAC Nombre: 3,5,7-trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Sinónimos: silymarin silybin silibin hepatos lagosa silybinin silliver 2,3-dehydrosilybin silybine silibinina
Peso molecular (g/mol): 482.44
Fórmula molecular: C25H22O10
InChi Key: SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)