Learn More
Silibinin, MedChemExpress
Descripción
Silibinin (Silibinin A), an effective anti-cancer and chemopreventive agent, has been shown to exert multiple effects on cancer cells, including inhibition of both cell proliferation and migration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silibinin |
| CAS | 22888-70-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H22O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Silibinin A Silymarin I |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (518.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](CO)[C@@H](C3=CC=C(O)C(OC)=C3)O4)C4=C2)OC5=CC(O)=CC(O)=C15 |
| Peso molecular (g/mol) | 482.44 |
| Mostrar más |