accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CPNH3CNCH3CH3H3C

CAS RN 2283-11-6

IUPAC Nombre: [bis(diethylamino)phosphanyl]diethylamine
Sinónimos: [bis(diethylamino)phosphanyl]diethylamine
Peso molecular (g/mol): 247.37
Fórmula molecular: C12H30N3P
InChi Key: FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)