Learn More
Tris(dietilamino)fosfina, TRC
Código de producto. 30453082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30453082 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30453082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88453010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(diethylamino)phosphine
CAS 2283-11-6
Fórmula molecular C12H30N3P
Cantidad 10 g
Sinónimo N,N,N',N',N'',N''-Hexaethylphosphorous Triamide, Hexaethylphosphorous Triamide, Hexaethyltriamidophosphite, Hexaethyltriaminophosphine, Phosphorous Acid Tris(diethylamide), Tris(N,N-diethylamino)phosphine, Tris(diethylamido)phosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H30N3P/c1-7-13(8-2)16(14(9-3)10-4)15(11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
SMILES CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
Nombre IUPAC N-[bis(dietilamino)fosfanil]-N-etiletanamina
Peso molecular (g/mol) 247.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.2177