Learn More
Triamida fosforosa de hexaetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494114 5 g 5 g
11404124 25 g 25 g
11414124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12490.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247.37 g/mol
Hexaethyl phosphorous triamide is used in the Barton syntheses of hindered alkenes, involving desulfurization of small-ring heterocycles with elimination of nitrogen or carbon dioxide. It is also used as a reagent for selective vicinal dehalogenation of halogenated alkanes to give perhalogenated alkenes. The method has potential for the synthesis of highly fluorinated and mixed fluoro-halo alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La triamida fosforosa de hexaetilo se utiliza en las síntesis de Barton de alquenos complejos, lo que implica la desulfuración de heterociclos de anillo pequeño con la eliminación del dióxido de carbono o nitrógeno. También se utiliza como reactivo para la deshalogenación vicínica selectiva de alcanos halogenados para dar alquenos perhalogenados. El método tiene potencial para la síntesis de alquenos altamente fluorados y mixtos (fluoro-halo).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2283-11-6
Número MDL MFCD00009041
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaethyl phosphorous triamide
Densidad 0.903
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Fórmula molecular C8H4F3NO
Índice de refracción 1.4737
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 636187
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 187.12
PubChem CID 16794
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.37
Porcentaje de pureza 97%