accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOON

CAS RN 22821-76-7

IUPAC Nombre: 4-methanesulfonylbenzonitrile
Sinónimos: 4-methanesulfonylbenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 181.21
Fórmula molecular: C8H7NO2S
InChi Key: FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados