accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22781-23-3

IUPAC Nombre: 2,2-dimethyl-2H-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate
Sinónimos: bendiocarb
Peso molecular (g/mol): 223.23
Fórmula molecular: C11H13NO4
InChi Key: XEGGRYVFLWGFHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)O2
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)