Learn More
Bendiocarb, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12999404 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12999404 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12999404 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S379
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Bendiocarb22781-23-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendiocarb
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 22781-23-3, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 8141
Forma física Polvo/Sólido
Fórmula molecular C11H13NO4
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XEGGRYVFLWGFHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(OC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-ilo)
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 223.228
PubChem CID 2314
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34556
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.