CAS RN 2277-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Monapterin, TRC
CAS: 2277-42-1 Fórmula molecular: C9H11N5O4 Peso molecular (g/mol): 253.21 Sinónimo: L-threo-1-(2-Amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)-1,2,3-propanetriol,[S-(R*,R*)]-2-amino-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-4(1H)pteridinone;' '¡2-Amino-6-[(1S,2S)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone;' '¡2-Aino-6-(L-threo-trihydroxypropyl)-4(3H)-Pteridinone,L-(+)-Monapterin,L-6-(threo-1',2',3'-Trihydroxypropyl)pterin,L-Monapterin,L-threo-Monapterin,L-threo-Neopterin,L-(+)-Monapterin,L-threo-Neopterin; Nombre IUPAC: 2-amino-6-((1S,2S)-1,2,3-trihidroxipropil)pteridina-4(8H)-one SMILES: O=C1C2=NC([C@H](O)[C@@H](O)CO)=CNC2=NC(N)=N1