Learn More
L-Monapterin, TRC
Código de producto. 30134509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134509 100 mg 100 miligramos
30007534 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM505650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2277-42-1
Fórmula molecular C9H11N5O4
Peso molecular (g/mol) 253.21
Sinónimo L-threo-1-(2-Amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)-1,2,3-propanetriol, [S-(R*,R*)]-2-amino-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-4(1H)pteridinone;' '¡2-Amino-6-[(1S,2S)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone;' '¡2-Aino-6-(L-threo-trihydroxypropyl)-4(3H)-Pteridinone, L-(+)-Monapterin, L-6-(threo-1',2',3'-Trihydroxypropyl)pterin, L-Monapterin, L-threo-Monapterin, L-threo-Neopterin, L-(+)-Monapterin, L-threo-Neopterin;
Nombre IUPAC 2-amino-6-((1S,2S)-1,2,3-trihidroxipropil)pteridina-4(8H)-one
SMILES O=C1C2=NC([C@H](O)[C@@H](O)CO)=CNC2=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-threo-Neopterin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.08