accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOSSPOOCH3OCH3

CAS RN 2275-23-2

IUPAC Nombre: dimethyl [(2-{[2-(methylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}ethyl)sulfanyl]phosphonate
Sinónimos: dimethyl (2-{[2-(methylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}ethyl)sulfanylphosphonate
Peso molecular (g/mol): 287.33
Fórmula molecular: C8H18NO4PS2
InChi Key: CUJJSLYROAWARJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)CCSCCSP(=O)(OC)OC
Concentración 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados