Learn More
Vamidotión 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30323360 1 mL
1 options
Código de producto. 30323360 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA17900000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vamidothion
CAS 2275-23-2
Nombres de analitos o componentes Vamidothion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H18 N O4 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl S-[2-[[1-Methyl-2-(methylamino)-2- oxoethyl]thio]ethyl] Ester, Bamidothion, Dimethyl S-[2-(1-Methylcarbamoyl- ethylthio)ethyl] Phosphorothiolate, Kilval, O,O-Dimethyl S-[2-(1-Methylcarbamoylethylthio)ethyl] Phosphorothioate, RP 9895, Vamidoate, XMC;
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18NO4PS2/c1-7(8(10)9-2)15-5-6-16-14(11,12-3)13-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CNC(=O)C(C)SCCSP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC 2-(2-dimetoxifosforilsulfaniletilsulfanil)-N-metilpropanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 287.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0415 g/mol