CAS RN 22608-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-((2-Cloroetil)amino)propil Dihidrógeno Fosfato, TRC
CAS: 22608-58-8 Fórmula molecular: C5 H13 Cl N O4 P Peso molecular (g/mol): 217.59 Sinónimo: 1-Propanol, 3-[(2-chloroethyl)amino]-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI),Ifosfamide Imp. A Nombre IUPAC: 3-(2-cloroetilamino)propilo dihidrogénio fosfato SMILES: OP(=O)(O)OCCCNCCCl