Learn More
3-((2-Cloroetil)amino)propil Dihidrógeno Fosfato, TRC
Código de producto. 30362559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
20 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362559 10 mg 10 miligramos
30355841 50 mg 50 miligramos
30350507 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29333010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22608-58-8
Fórmula molecular C5 H13 Cl N O4 P
Peso molecular (g/mol) 217.59
Sinónimo 1-Propanol, 3-[(2-chloroethyl)amino]-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ifosfamide Imp. A
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetilamino)propilo dihidrogénio fosfato
SMILES OP(=O)(O)OCCCNCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(2-Chloroethyl)amino]propyl Dihydrogen Phosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0271