accessibility menu, dialog, popup

UserName

RuCCCOOOClClRuCCCOOOClCl

CAS RN 22594-69-0

IUPAC Nombre: bis(dichlororuthenium); hexakis(methanidylidyneoxidanium)
Sinónimos: hexakis(carbon monoxide); bis(dichlororuthenium)
Peso molecular (g/mol): 512
Fórmula molecular: C6Cl4O6Ru2
InChi Key: JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados