Learn More
Dímero de tricarbonildiclororutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470987 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15470987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010503.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer
CAS 22594-69-0
Fórmula molecular C6Cl4O6Ru2
Número MDL MFCD00011528
Cantidad 1 g
Número UN UN3466
Sinónimo corm-2, tricarbonyldichlororuthenium ii dimer, rucl2 co 3 2, dichlorotricarbonylruthenium ii dimer, carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1
Información de solubilidad Insoluble in water
Clave InChI JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nombre IUPAC monóxido de carbono; diclororutenio
Peso molecular (g/mol) 512.00
PubChem CID 10951331
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.02
Forma física cristalino/a/s