CAS RN 22537-07-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Penten-1-amine, TRC
CAS: 22537-07-1 Fórmula molecular: C5 H11 N Peso molecular (g/mol): 85.15 Sinónimo: 4-Pentenylamine,1-Amino-4-pentene,4-Penten-1-ylamine,4-Pentenamine,5-Aminopent-1-ene; Nombre IUPAC: pent-4-en-1-amina SMILES: NCCCC=C