Learn More
4-Penten-1-amine, TRC
Código de producto. 30179561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179561 10 g 10 g
30179473 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22740010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22537-07-1
Fórmula molecular C5 H11 N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Sinónimo 4-Pentenylamine, 1-Amino-4-pentene, 4-Penten-1-ylamine, 4-Pentenamine, 5-Aminopent-1-ene;
Nombre IUPAC pent-4-en-1-amina
SMILES NCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-1-amine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0891