CAS RN 2252319-44-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Resiquimod-d5, TRC
CAS: 2252319-44-9 Fórmula molecular: C17H17D5N4O2 Peso molecular (g/mol): 319.41 Sinónimo: 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol-d5,4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline-d5,4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol-d5,R 848-d5,Resiquimod-d5,S 28463-d5 Nombre IUPAC: 1-[4-amino-2-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetoximetil)imidazo[4,5-c]quinolina-1-il]-2-metilpropano-2-ol SMILES: NC1=C(N=C(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])N2CC(C)(C)O)C2=C(C=CC=C3)C3=N1