Learn More
Resiquimod-d5, TRC
Código de producto. 30426989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426989 2.5 mg
30413428 5 mg
30426535 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1446822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2252319-44-9
Fórmula molecular C17H17D5N4O2
Peso molecular (g/mol) 319.41
Sinónimo 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol-d5, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline-d5, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol-d5, R 848-d5, Resiquimod-d5, S 28463-d5
Nombre IUPAC 1-[4-amino-2-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetoximetil)imidazo[4,5-c]quinolina-1-il]-2-metilpropano-2-ol
SMILES NC1=C(N=C(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])N2CC(C)(C)O)C2=C(C=CC=C3)C3=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resiquimod-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)/i1D3,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.2057