CAS RN 2250243-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Benzil-5-(1-(2,3-dimetilfenil)vinilo)-1H-imidazol, TRC
CAS: 2250243-56-0 Fórmula molecular: C20H20N2 Peso molecular (g/mol): 288.39 Sinónimo: N-Benzyl Vinyl Analog Medetomidine Nombre IUPAC: 1-benzil-5-[1-(2,3-dimetilfenil)etenil]imidazol SMILES: Cc1cccc(C(=C)c2cncn2Cc3ccccc3)c1C