Learn More
1-Benzil-5-(1-(2,3-dimetilfenil)vinilo)-1H-imidazol, TRC
Product Code. 30135768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135768 10 mg 10 miligramos
30005147 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135768 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB25140010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2250243-56-0
Fórmula molecular C20H20N2
Peso molecular (g/mol) 288.39
Sinónimo N-Benzyl Vinyl Analog Medetomidine
Nombre IUPAC 1-benzil-5-[1-(2,3-dimetilfenil)etenil]imidazol
SMILES Cc1cccc(C(=C)c2cncn2Cc3ccccc3)c1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole
Nombres de analitos o componentes 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2/c1-15-8-7-11-19(16(15)2)17(3)20-12-21-14-22(20)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-12,14H,3,13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1626