CAS RN 224789-26-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cloruro de 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3,4-dihidro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-il)bencenosulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3,4-dihidro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-il)bencenosulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.