Learn More
Cloruro de 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3,4-dihidro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-il)bencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydro-imidazo[5,1-f][1,2,4]-triazin-2-yl)benzene-sulfonyl Chloride |
| CAS | 224789-26-8 |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N4 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN4O4S/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(27(18,24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,20,21,23) |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-il)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 410.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.0816 |