CAS RN 224788-34-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pseudo Vardenafil, TRC
CAS: 224788-34-5 Fórmula molecular: C22 H29 N5 O4 S Peso molecular (g/mol): 459.56 Sinónimo: Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-,Piperidine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI),Piperidenafil,Pseudovardenafil Nombre IUPAC: 2-(2-etoxi-5-piperidina-1-ilsulfonilfenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-one SMILES: CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4