Learn More
Pseudo Vardenafil, TRC
Código de producto. 30008987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008987 25 mg 25 miligramos
30003355 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83961525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224788-34-5
Fórmula molecular C22 H29 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 459.56
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperidine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Piperidenafil, Pseudovardenafil
Nombre IUPAC 2-(2-etoxi-5-piperidina-1-ilsulfonilfenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-one
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudovardenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-19-23-15(3)20-22(28)24-21(25-27(19)20)17-14-16(10-11-18(17)31-5-2)32(29,30)26-12-7-6-8-13-26/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.194
Porcentaje de pureza >95%