CAS RN 2244986-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
De-O-etoxi Tamsulosina, TRC
CAS: 2244986-82-9 Fórmula molecular: C18H24N2O4S Peso molecular (g/mol): 364.46 Sinónimo: (R)-2-Methoxy-5-(2-((2-phenoxyethyl)amino)propyl)benzenesulfonamide Nombre IUPAC: (R)-2-metoxi-5-(2-((2-fenoxietil)amino)propil)benzenosulfonamida SMILES: O=S(C1=CC(C[C@H](NCCOC2=CC=CC=C2)C)=CC=C1OC)(N)=O