Learn More
De-O-etoxi Tamsulosina, TRC
Código de producto. 30352259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352259 2.5 g 2.50 g
30350041 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2284952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2244986-82-9
Fórmula molecular C18H24N2O4S
Peso molecular (g/mol) 364.46
Sinónimo (R)-2-Methoxy-5-(2-((2-phenoxyethyl)amino)propyl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC (R)-2-metoxi-5-(2-((2-fenoxietil)amino)propil)benzenosulfonamida
SMILES O=S(C1=CC(C[C@H](NCCOC2=CC=CC=C2)C)=CC=C1OC)(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material De-O-ethoxy Tamsulosin
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O4S/c1-14(20-10-11-24-16-6-4-3-5-7-16)12-15-8-9-17(23-2)18(13-15)25(19,21)22/h3-9,13-14,20H,10-12H2,1-2H3,(H2,19,21,22)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.15