CAS RN 22430-23-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Mannono-1,4-lactona, TRC
CAS: 22430-23-5 Fórmula molecular: C6 H10 O6 Peso molecular (g/mol): 178.14 Sinónimo: L-Mannonic acid, γ-lactone,Mannonic acid, γ-lactone, L- (8CI),L-Mannono-1,4-lactone,L-Mannono-γ-lactone Nombre IUPAC: (3R,4S,5S)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxilano-2-uno SMILES: OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O