Learn More
L-Mannono-1,4-lactona, TRC
Código de producto. 30478922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478922 5 g 5 g
30471729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1660305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22430-23-5
Fórmula molecular C6 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo L-Mannonic acid, γ-lactone, Mannonic acid, γ-lactone, L- (8CI), L-Mannono-1,4-lactone, L-Mannono-γ-lactone
Nombre IUPAC (3R,4S,5S)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxilano-2-uno
SMILES OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Mannonic acid gamma-lactone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477