accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2

CAS RN 2243-62-1

IUPAC Nombre: naphthalene-1,5-diamine
Sinónimos: 1,5-diaminonaphthalene 1,5-naphthylenediamine
Peso molecular (g/mol): 158.2
Fórmula molecular: C10H10N2
InChi Key: KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC2=C(N)C=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)