Learn More
1,5-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10704991 100 g Frasco de vidrio 100 g
10445993 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112291000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-62-1
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00004029
Clave InChI KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diamina
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Diaminonaphthalene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 190°C
Color Marrón a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(NH2)2
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 203
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo