Learn More
1,5-Diaminonaftaleno, TRC
Código de producto. 17973485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973485 1 g 1 g
17932885 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4164151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-62-1
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo 1,5-Naphthalenediamine, 1,5-DAN, 1,5-Diaminonaphthalene, 1,5-Naphthylenediamine, NSC 401110
Nombre IUPAC naftaleno-1,5-diamina
SMILES Nc1cccc2c(N)cccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Diaminonaphthalene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844