CAS RN 2243-08-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Ketoprogesterona, TRC
CAS: 2243-08-5 Fórmula molecular: C21 H28 O3 Peso molecular (g/mol): 328.45 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,6,20-trione,6-Ketoprogesterone,6-Oxoprogesterone,NSC 76757,Progesterone 6-Oxo Impurity Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenteno[a]fentrino-3,6-dione SMILES: CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C