Learn More
6-Ketoprogesterona, TRC
Código de producto. 30134961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134961 500 mg 500 miligramos
18010340 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK201005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-08-5
Fórmula molecular C21 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo Pregn-4-ene-3,6,20-trione, 6-Ketoprogesterone, 6-Oxoprogesterone, NSC 76757, Progesterone 6-Oxo Impurity
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenteno[a]fentrino-3,6-dione
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ketoprogesterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,20+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038
Porcentaje de pureza >95%