CAS RN 2242913-80-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ SGC AAK1 1N
Negative control for SGC AAK1 1 (Cat.No. 6528)