Learn More
Tocris Bioscience™ SGC AAK1 1N
Descripción
SGC AAK1 1N is a negative control for SGC AAK1 1 (Cat. No. 6528).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-[3-[(Cyclopropylsulfonyl)amino]phenyl]-1 H-indazol-3-yl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 2242913-80-8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Other Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C20H22N4O3S |
| Pureza | 0.97 |