accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(S)CH3O(S)O(R)OH(S)HO(S)HO(R)OH(S)(R)CH3(R)(R)HO(R)(R)H3C(S)OHCH3H3C(R)(S)(R)H3CO(R)O(R)OH(S)HO(S)HO(R)HO

CAS RN 22427-39-0

IUPAC Nombre: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S)-2-[(1S,3aR,3bR,5S,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7,11-dihydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: ginsenoside RG1 ginsenoside-rg(1) panaxoside A ginsenoside A2 panaxoside rg1 ginsenoside g1 sanchinoside rg1 sanchinoside C(1) sanchinoside c(1)
Peso molecular (g/mol): 801.02
Fórmula molecular: C42H72O14
InChi Key: YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
SMILES: CC(C)=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]3[C@H](C[C@@]21C)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)