Learn More
Ginsenosido Rg1, Thermo Scientific™
Código de producto. 17535575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17535575 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17535575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469151000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginsenósido Rg1
CAS 22427-39-0
Cantidad 100 mg
Punto de fusión De 188 °C a 191 °C
Fórmula molecular C42 H72 O14
Formula Weight (peso de la fórmula) 801.02
Número MDL MFCD00210293
Forma física Polvo cristalino o cristales
Color Incoloro o blanco
Pureza ≥90%
Clave InChI YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
SMILES CC(C)=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]3[C@H](C[C@@]21C)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S)-2-[(1S,3aR,3bR,5S,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7,11-dihidroxi-3a,3b,6,6,9a-pentametil-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]-6-metilhept-5-en-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 801.02