Learn More
Ginsenoside Rg1, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Rg1 is one of the major active components of ginseng. Ginsenoside Rg1 ameliorates the impaired cognitive function, displays promising effects by reducing cerebral Aβ levels. Ginsenoside Rg1 also reduces NF-κB nuclear translocation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ginsenoside Rg1 |
| CAS | 22427-39-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H72O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Panaxoside A Panaxoside Rg1 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (124.84 mM) |
| SMILES | [H][C@]12C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)(C)[C@]4([H])[C@H](O)C3)(C)C[C@@H]2O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
| Peso molecular (g/mol) | 801.01 |
| Mostrar más |