CAS RN 22418-52-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1-Metanadiil Bismethanethiosulfonato, TRC
CAS: 22418-52-6 Fórmula molecular: C3 H8 O4 S4 Peso molecular (g/mol): 236.35 Nombre IUPAC: bis(metilsulfonilsulfanilo) metano SMILES: CS(=O)(=O)SCSS(=O)(=O)C