Learn More
1,1-Metanadiil Bismethanethiosulfonato, TRC
Código de producto. 30136943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136943 5 mg 5 miligramos
30135123 25 mg 25 miligramos
30003635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2588005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22418-52-6
Fórmula molecular C3 H8 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 236.35
Nombre IUPAC bis(metilsulfonilsulfanilo) metano
SMILES CS(=O)(=O)SCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O4S4/c1-10(4,5)8-3-9-11(2,6)7/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9305
Porcentaje de pureza >95%