CAS RN 2238824-44-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Dímero de Melphalan, TRC
CAS: 2238824-44-5 Fórmula molecular: C26H35Cl3N4O4 . (HCl) x Peso molecular (g/mol): 610.4 Sinónimo: 4-[[2-[[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanyl]oxy]ethyl](2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride Nombre IUPAC: (S)-2-amino-3-(4-(((2-(((S)-2-amino-3-(4-(bis(2-cloroetil)amino)fenil)propanoil)oxi)etilo)(2-cloroetil)amino)fenil)ácido clorhídrico SMILES: ClCCN(C1=CC=C(C=C1)C[C@@H](C(OCCN(CCCl)C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=O)N)CCCl.Cl