Learn More
Clorhidrato de Dímero de Melphalan, TRC
Código de producto. 30481822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481822 1 mg 1 miligramo
30475525 5 mg 5 miligramos
30474732 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2169051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2238824-44-5
Fórmula molecular C26H35Cl3N4O4 . (HCl) x
Peso molecular (g/mol) 610.4
Sinónimo 4-[[2-[[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanyl]oxy]ethyl](2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride
Nombre IUPAC (S)-2-amino-3-(4-(((2-(((S)-2-amino-3-(4-(bis(2-cloroetil)amino)fenil)propanoil)oxi)etilo)(2-cloroetil)amino)fenil)ácido clorhídrico
SMILES ClCCN(C1=CC=C(C=C1)C[C@@H](C(OCCN(CCCl)C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=O)N)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Melphalan Dimer Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35Cl3N4O4.ClH/c27-9-12-32(13-10-28)21-5-3-20(4-6-21)18-24(31)26(36)37-16-15-33(14-11-29)22-7-1-19(2-8-22)17-23(30)25(34)35;/h1-8,23-24H,9-18,30-31H2,(H,34,35);1H/t23-,24-;/m0./s1