accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrIN

CAS RN 223463-13-6

IUPAC Nombre: 5-bromo-2-iodopyridine
Sinónimos: 5-bromo-2-iodopyridine
Peso molecular (g/mol): 283.89
Fórmula molecular: C5H3BrIN
InChi Key: HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(I)N=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)