Learn More
5-bromo-2-yodopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-iodopyridine |
| CAS | 223463-13-6 |
| Fórmula molecular | C5H3BrIN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Iodo-5-bromopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccc(I)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-iodopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 283.89 |