Learn More
5-Bromo-2-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385385 25 g 25 g
11375385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19610.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 223463-13-6 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223463-13-6
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.894
Número MDL MFCD00691506
Clave InChI HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-2-iodo-pyridine, 2-iodo-5-bromo-pyridine, 2-iodo-5-bromo pyridine, pyridine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodo pyridine, pubchem2409, 5-cromo-2-iodopyridine, 5-bromo-2-iodopyridine, acmc-209fv4
PubChem CID 593690
Nombre IUPAC 5-bromo-2-iodopiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-iodopyridine
Punto de fusión 113°C to 116°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2119
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 98%