CAS RN 223419-20-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Profluthrin, TRC
CAS: 223419-20-3 Fórmula molecular: C17 H18 F4 O2 Peso molecular (g/mol): 330.32 Sinónimo: Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester (9CI),4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate,Fairytale,Profluthrin,[2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylphenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate Nombre IUPAC: (2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilfenil)metil 2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropano-1-carboxilato SMILES: CC=CC1C(C(=O)OCc2c(F)c(F)c(C)c(F)c2F)C1(C)C